Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES, 0,5 M buffertlösning, pH 5,0
Produktkod. 15474529
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15474529 100 mL 100ml
15484529 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474529 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62081.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1062.40 SEK
    890.65 SEK / 100ml
    Save 171.75 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213,248 g/mol
MES, används ofta som en löpbuffert för att lösa upp mycket små proteiner på bis-tris-geler, används också som en biologisk buffert i växtcellkulturer. Det har också använts i olika proteinkarakteriseringsanalyser. Denna sterila lösning lämpar sig för cellodling och molekylärbiologitillämpningar. Det används också som buffertmedel inom biologi och biokemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
MES, används ofta som en löpbuffert för att lösa upp mycket små proteiner på bis-tris-geler, används också som en biologisk buffert i växtcellkulturer. Det har också använts i olika proteinkarakteriseringsanalyser. Denna sterila lösning lämpar sig för cellodling och molekylärbiologitillämpningar. Det används också som buffertmedel inom biologi och biokemi.
Löslighet
Lösligt i vatten (0,5 M vid 20 °C).
Anmärkningar
Lösningar är stabila vid 2-8 °C i månader. Sterilisera genom filtrering genom 0,2 mm filter. Autoklavering rekommenderas inte för någon sulfonsyrabuffert. Om buffertar måste vara nukleasfria, behandla vattnet först och tillsätt sedan bufferten efter autoklavering. När MES-lösningar autoklaveras blir de gula (även om pH inte ändras mätbart). Identiteten för den gula nedbrytningsprodukten är okänd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145224-94-8
Molekylformel C6H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 213.25
MDL-nummer MFCD00149409
InChI-nyckel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletansulfonsyra;hydrat
LEDER O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MES buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.5 M
pH 5.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,5 M vid 20 °C).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.