Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES, 0,5 M buffertlösning, pH 5,5
Beskrivning
MES, används ofta som en löpbuffert för att lösa upp mycket små proteiner på bis-tris-geler, används också som en biologisk buffert i växtcellkulturer. Det har också använts i olika proteinkarakteriseringsanalyser. Denna sterila lösning lämpar sig för cellodling och molekylärbiologitillämpningar. Det används också som buffertmedel inom biologi och biokemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
MES, används ofta som en löpbuffert för att lösa upp mycket små proteiner på bis-tris-geler, används också som en biologisk buffert i växtcellkulturer. Det har också använts i olika proteinkarakteriseringsanalyser. Denna sterila lösning lämpar sig för cellodling och molekylärbiologitillämpningar. Det används också som buffertmedel inom biologi och biokemi.
Löslighet
Lösligt i vatten (0,5 M vid 20 °C).
Anmärkningar
Lösningar är stabila vid 2-8 °C i månader. Sterilisera genom filtrering genom 0,2 mm filter. Autoklavering rekommenderas inte för någon sulfonsyrabuffert. Om buffertar måste vara nukleasfria, behandla vattnet först och tillsätt sedan bufferten efter autoklavering. När MES-lösningar autoklaveras blir de gula (även om pH inte ändras mätbart). Identiteten för den gula nedbrytningsprodukten är okänd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MES buffer soln. |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 5.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 mL |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (0,5 M vid 20 °C). |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.