Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES, 0,5 M buffertlösning, pH 6,5
Beschreibung
MES används som en löpbuffert för att lösa upp mycket små proteiner (ex: 13 kDa) på bis-tris-geler. Används även vid katjonbyteskromatografi och som biologisk buffert i växtcellskulturer. Används i olika proteinkarakteriseringsanalyser. MES är också användbar som en icke-koordinerande buffert i kemi som involverar metalljoner, eftersom många vanliga buffertar (t.ex. fosfat och acetat) lätt bildar koordinationskomplex. MES binder endast svagt Ca, Mg, Mn, och den har försumbar bindning med Cu(II).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
MES används som en löpbuffert för att lösa upp mycket små proteiner (ex: 13 kDa) på bis-tris-geler. Används även vid katjonbyteskromatografi och som biologisk buffert i växtcellskulturer. Används i olika proteinkarakteriseringsanalyser. MES är också användbar som en icke-koordinerande buffert i kemi som involverar metalljoner, eftersom många vanliga buffertar (t.ex. fosfat och acetat) lätt bildar koordinationskomplex. MES binder endast svagt Ca, Mg, Mn, och den har försumbar bindning med Cu(II).
Löslighet
Lösligt i vatten (∼ 1,3 M).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | MES buffer soln. |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 6.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 250 mL |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (∽1,3 M). |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.