Läs mer
MES, 0.5M buffer soln., pH 8.0, Thermo Scientific™
Produktkod. 15434219
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
Produktkod. 15434219
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61665.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145224-94-8
Molekylformel C6H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 213.248
MDL-nummer MFCD00283848
InChI-nyckel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-namn 2-morpholin-4-ylethanesulfonic acid;hydrate
LEDER C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MES buffer soln.
Färg Colorless
Koncentration 0.5 M
pH 8.0
Fysisk form Liquid
Kvantitet 100 mL