Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES, 1,0 M buffertlösning, pH 5,0
Produktkod. 15494439
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494439 500 mL -
15484439 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494439 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61960.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2708.10 SEK
    2237.65 SEK / 500ml
    Save 470.45 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213,248 g/mol
MES används som buffertmedel inom biologi och biokemi. Det används för att lösa upp mycket små proteiner på bis-tris-geler. Det används främst som en biologisk buffert i växtcellkulturer. Buffertlösningar används som ett sätt att hålla pH på ett nästan konstant värde i en mängd olika kemiska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
MES används som buffertmedel inom biologi och biokemi. Det används för att lösa upp mycket små proteiner på bis-tris-geler. Det används främst som en biologisk buffert i växtcellkulturer. Buffertlösningar används som ett sätt att hålla pH på ett nästan konstant värde i en mängd olika kemiska tillämpningar.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 145224-94-8
Molekylformel C6H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 213.25
MDL-nummer MFCD00149409
InChI-nyckel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletansulfonsyra;hydrat
LEDER O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material MES buffer soln.
Koncentration 1.0 M
pH 5.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.