Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES, 1,0 M buffertlösning, pH 6,0
Beskrivning
MES används som buffertmedel inom biologi och biokemi. Det används för att lösa upp mycket små proteiner på bis-tris-geler. Det används främst som en biologisk buffert i växtcellkulturer. Buffertlösningar används som ett sätt att hålla pH på ett nästan konstant värde i en mängd olika kemiska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
MES används som buffertmedel inom biologi och biokemi. Det används för att lösa upp mycket små proteiner på bis-tris-geler. Det används främst som en biologisk buffert i växtcellkulturer. Buffertlösningar används som ett sätt att hålla pH på ett nästan konstant värde i en mängd olika kemiska tillämpningar.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MES buffer soln. |
| Koncentration | 1.0 M |
| pH | 6.0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.