Läs mer
MES, 1,0 M buffertlösning, pH 9,0, Thermo Scientific™
Produktkod. 15484209
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15484209 250 mL -
15494209 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484209 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61656.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar
MES, används ofta som en löpbuffert för att lösa upp mycket små proteiner på bis-tris-geler, används också som en biologisk buffert i växtcellkulturer. Det har också använts i olika proteinkarakteriseringsanalyser. Denna sterila lösning lämpar sig för cellodling och molekylärbiologitillämpningar. Det används också som buffertmedel inom biologi och biokemi.
Löslighet
Fullständigt blandbar.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145224-94-8
Molekylformel C6H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 213.248
MDL-nummer MFCD00283848
InChI-nyckel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletansulfonsyra;hydrat
LEDER C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MES buffer soln.
Koncentration 1.0 M
pH 9.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Fully miscible.