Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES, 99+%,< 1% vatten
Produktkod. 10254904 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10254904 50 g Glasflaska 50g
10413004 250 g Glasflaska 250g
10726085 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10254904 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 274140500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4432-31-9 | C6H13NO4S | 195.233 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4432-31-9
Molekylformel C6H13NO4S
Molekylvikt (g/mol) 195.233
MDL-nummer MFCD00006181
InChI-nyckel SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid
PubChem CID 78165
ChEBI CHEBI:39005
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletansulfonsyra
LEDER C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MES
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99+%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Merck Index 15, 5972
Löslighetsinformation Solubility in water: 10g/100mL.
Formel vikt 195.24
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.