Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES, 99+%,< 1% vatten
Produktkod. p-3776626 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 10254904
Brand: Thermo Scientific Chemicals 274140500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 4432-31-9 | C6H13NO4S | 195.233 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4432-31-9
Molekylformel C6H13NO4S
Molekylvikt (g/mol) 195.233
MDL-nummer MFCD00006181
InChI-nyckel SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid
PubChem CID 78165
ChEBI CHEBI:39005
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletansulfonsyra
LEDER C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MES
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99+%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Merck Index 15, 5972
Löslighetsinformation Solubility in water: 10g/100mL.
Formel vikt 195.24
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.