Läs mer
MES (fina vita kristaller), Fisher BioReagents
Produktkod. 10419123
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10419123 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10419123 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP300100
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Vanligt använda buffertmedel
Denna biologiska buffert har ett användbart pH-område på 5,5 till 6,7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MES
CAS 145224-94-8
Smältpunkt 300 °C
Färg Vitt
pH 3.5 till 4.1
Fysisk form Pulver eller fast
Kvantitet 100 g
DNas DNase-fri
Anteckningar om renhetsgrad DNase- och RNase-fria
Analysprocentintervall ≥98 %
Identifiering Godkännandetest
Molekylformel C6H15NO5S
Linjär formel OCH2CH2NCH2CH2(CH2CH2SO3H)
MDL-nummer MFCD00149409
Förpackning Glasflaska
Merck Index 15, 5972
Ångtryck Försumbar
Synonym 2-(4-Morpholino)ethane Sulfonic Acid, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hydrate
InChI-nyckel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletansulfonsyra;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 213.25
PubChem CID 16218417
Formel vikt 213.2
Procent renhet ≥98%