Läs mer
Tocris Bioscience™ MES, free acid
Beskrivning
MES, free acid is a commonly used as a buffer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid |
| CAS | 4432-31-9 |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | C6H13NO4S |
| Formel vikt | Observed MW: 195.24 |