Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES-hydrat, 99+%
Produktkod. 15432958
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432958 250 g 250g
15442958 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432958 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H56472.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2570.55 SEK
    2307.65 SEK / 250g
    Save 262.90 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1266615-59-1 | C6H13NO4S | 195,23 g/mol
MES-hydrat är en zwitterjonisk N-substituerad aminosulfonsyra, känd som Goods buffert, som används för många biologiska tillämpningar. Det är ett användbart upplösningsmedel för mycket små proteiner på bis-tris-geler. Det används främst som en biologisk buffert i växtcellkulturer. Buffertlösningar används som ett sätt att hålla pH på ett nästan konstant värde i en mängd olika kemiska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
MES-hydrat är en zwitterjonisk N-substituerad aminosulfonsyra, känd som Goods buffert, som används för många biologiska tillämpningar. Det är ett användbart upplösningsmedel för mycket små proteiner på bis-tris-geler. Det används främst som en biologisk buffert i växtcellkulturer. Buffertlösningar används som ett sätt att hålla pH på ett nästan konstant värde i en mängd olika kemiska tillämpningar.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något löslig i organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1266615-59-1
Molekylformel C6H13NO4S
Molekylvikt (g/mol) 195.23
MDL-nummer MFCD00149409
InChI-nyckel SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid hydrate; 4-Morpholineethanesulfonic acid hydrate
IUPAC-namn 2-(morfolin-4-yl)etan-1-sulfonsyra
LEDER OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MES hydrate
Smältpunkt ∽308 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 g
Beilstein 141319
Merck Index 14,5902
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i organiska lösningsmedel.
Formel vikt 195,24 (Vattenfri Alkoholfri)
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.