Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES-hydrat, 99+% för biokemi
Produktkod. 10052190 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10052190 100 g Plastflaska 100g
10206230 25 g Plastflaska 25g
10266130 500 g Plastflaska 500g
10721414 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10052190 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 172591000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1266615-59-1 | C6H13NO4S | 195.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1266615-59-1
Molekylformel C6H13NO4S
Molekylvikt (g/mol) 195.23
MDL-nummer MFCD00149409
InChI-nyckel SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Morpholinoethanesulfonic acid hydrate, MES
IUPAC-namn 2-(morfolin-4-yl)etan-1-sulfonsyra
LEDER OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Specifikationer
Abs. (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Kemiskt namn eller material MES hydrate
Absorbansförhållanden (0.1M aq. soln.) (1 cm cell)
Namnnotering 0.99
Smältpunkt 243.0°C
Färg Vitt
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Fysisk form Needle-like Crystals or Powder
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99+%
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 9.5% max. (105°C, 3 hrs)
Förpackning Plastflaska
Merck Index 14, 5902
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 195.23
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.