Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES-hydrat, 99+%, för biokemi
Produktkod. 10206230 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10206230 25 g Plastflaska 25g
10052190 100 g Plastflaska 100g
10266130 500 g Plastflaska 500g
10721414 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10206230 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 172590250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    918.05 SEK
    824.65 SEK / 25g
    Save 93.40 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 1266615-59-1 | C6H13NO4S | 195,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1266615-59-1
Molekylformel C6H13NO4S
Molekylvikt (g/mol) 195.23
MDL-nummer MFCD00149409
InChI-nyckel SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Morpholinoethanesulfonic acid hydrate, MES
IUPAC-namn 2-(morfolin-4-yl)etan-1-sulfonsyra
LEDER OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Specifikationer
Abs. (0,1 M i H2O) 1 cm kyvett, (0,1 M i H2O) 1 cm kyvett vid 0 nm, 0,02 max vid 280 nm, 0,05 max vid 260 nm
Kemiskt namn eller material MES hydrate
Absorbansförhållanden (0,1 M vattenlösning) (1 cm kyvett)
Namnnotering 0.99
Smältpunkt 243,0 °C
Färg Vitt
pH 2,5 till 4,0 (1 %, H2O, 25 °C)
Fysisk form Needle-like Crystals or Powder
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99+%
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 9,5 % max. (105 °C, 3 timmar)
Förpackning Plastflaska
Merck Index 14, 5902
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 195.23
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.