Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES-monohydrat, 98 %
Produktkod. 11433137
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433137 500 g 500g
11413137 25 g 25g
11423137 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433137 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16104.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4059.60 SEK
    3366.65 SEK / 500g
    Save 692.95 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213,248 g/mol
MES-monohydrat är en biologisk buffert som ofta kallas Goods buffert. Det är användbart för cellodlingsmedia och proteinbaserade buffertformuleringar för att bibehålla en stabil miljö i lösning. Det används också i reningsbioprocesser av antikroppar, peptider, proteiner, blodkomponenter och tillväxtfaktorer. Det är ett användbart upplösningsmedel för mycket små proteiner på bis-tris-geler. Buffertlösningar används som ett sätt att hålla pH på ett nästan konstant värde i en mängd olika kemiska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
MES-monohydrat är en biologisk buffert som ofta kallas Goods buffert. Det är användbart för cellodlingsmedia och proteinbaserade buffertformuleringar för att bibehålla en stabil miljö i lösning. Det används också i reningsbioprocesser av antikroppar, peptider, proteiner, blodkomponenter och tillväxtfaktorer. Det är ett användbart upplösningsmedel för mycket små proteiner på bis-tris-geler. Buffertlösningar används som ett sätt att hålla pH på ett nästan konstant värde i en mängd olika kemiska tillämpningar.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145224-94-8
Molekylformel C6H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 213.25
MDL-nummer MFCD00149409
InChI-nyckel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletansulfonsyra;hydrat
LEDER O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material MES Monohydrate
Smältpunkt ∽308 °C (dekomposition)
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98%
Beilstein 141319
Merck Index 14,5902
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 213,26 (195,24 Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.