Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES-monohydrat, 98 %
Description
MES-monohydrat är en biologisk buffert som ofta kallas Goods buffert. Det är användbart för cellodlingsmedia och proteinbaserade buffertformuleringar för att bibehålla en stabil miljö i lösning. Det används också i reningsbioprocesser av antikroppar, peptider, proteiner, blodkomponenter och tillväxtfaktorer. Det är ett användbart upplösningsmedel för mycket små proteiner på bis-tris-geler. Buffertlösningar används som ett sätt att hålla pH på ett nästan konstant värde i en mängd olika kemiska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
MES-monohydrat är en biologisk buffert som ofta kallas Goods buffert. Det är användbart för cellodlingsmedia och proteinbaserade buffertformuleringar för att bibehålla en stabil miljö i lösning. Det används också i reningsbioprocesser av antikroppar, peptider, proteiner, blodkomponenter och tillväxtfaktorer. Det är ett användbart upplösningsmedel för mycket små proteiner på bis-tris-geler. Buffertlösningar används som ett sätt att hålla pH på ett nästan konstant värde i en mängd olika kemiska tillämpningar.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | MES monohydrate |
| Smältpunkt | ∼308°C (decomposition) |
| Kvantitet | 25 g |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Beilstein | 141319 |
| Merck Index | 14,5902 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 213.26 (195.24 Anhydrous) |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.