Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES-monohydrat, 99+%, för biokemi
Produktkod. 10297403 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10297403 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10517241 100 g Plastflaska 100g
10781804 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10297403 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 327760025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 195.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145224-94-8
Molekylformel C6H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 195.23
MDL-nummer MFCD00149409
InChI-nyckel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletansulfonsyra;hydrat
LEDER C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Specifikationer
Abs. (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Kemiskt namn eller material MES monohydrate
Absorbansförhållanden (0.1M aq. soln.)
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Orange-gul till vit
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Fysisk form Crystals, Flakes or Powder
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 99+%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 213.25
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.