Läs mer
MES monohydrat fri syra≥ 98 %, kristallin, molekylärbiologiska klass, J.T. Baker™
Produktkod. 15598204 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15598204
Brand: JT Baker 401404
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
β-(N-Morfolino)etansulfonsyra (MES) monohydrat fri syra≥ 98%, kristallint, Ultrapure Bioreagens för vätskekromatografi
  • Buffert för vätskekromatografi och andra molekylärbiologiska tillämpningar.
  • Partianalys på etikett.
  • För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
  • pKa vid 20°°C = 6,15
Specifikationer
CAS 145224-94-8
Smältpunkt 300 deg;C
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall ≥ 98% (C6H13NO4S·H2O)
Förlust vid torkning 7 - 10% (at 130°C)
Molekylformel C6H13NO4S
MDL-nummer MFCD00149409
Förpackning Vit polyflaska, blått manipuleringssäkert lock
Synonym 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate
InChI-nyckel SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-]S(=O)(=O)CC[NH+]1CCOCC1
IUPAC-namn 4-(2-sulfonatoetyl)morfolin-4-ium
Molekylvikt (g/mol) 195.23