Läs mer
MES monohydrat, fri syra,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11456581 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456581 100 g 100g
11446581 10 g 10g
11466581 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456581 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219483580
En buffert som använder MES fri syra kan framställas genom att titrera den fria syran med natriumhydroxid till önskat pH (pKa± 1). Alternativt kan volymer av ekvimolär MES fri syra och natrium eller kalium MES blandas för att uppnå önskat pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4432-31-9
Molekylformel C6H13NO4S
Molekylvikt (g/mol) 195.233
MDL-nummer MFCD00149409
InChI-nyckel SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[N-morpholino]ethanesulfonic acid
PubChem CID 78165
ChEBI CHEBI:39005
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletansulfonsyra
LEDER C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MES monohydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥99%
Formel vikt 213.26
Procent renhet 99.6%