Läs mer
MES, Monohydrat, Fri Acidline, Kristall, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15588204 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
200 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15588204 200 g Poly flaska Varje
1 options
Produktkod. 15588204 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 401402
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenser med hög renhet testade för användning i bioteknologiska tillämpningar, såsom elektrofores och vätskekromatografi
    För vätskekromatografi och molekylärbiologitillämpningar
Kemiska identifierare
CAS 145224-94-8
Molekylformel C6H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 213.248
InChI-nyckel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym mes monohydrate, 2-morpholinoethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate, mes buffer hydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid, monohydrate, 2-4-morpholinyl ethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate buffer, 4-morpholineethanesulfonicacid, hydrate 1:1, mesmonohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletansulfonsyra;hydrat
LEDER C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MES
Namnnotering Monohydrate, Free Acidline
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 200 g
Formel vikt 213.25
Kvalitet Ultrapure Bioreagens
Fysisk form Kristaller