Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES-SDS körbuffert (20X)
Produktkod. 15444569
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15444569 1 l -
15434569 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444569 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62138.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2548.30 SEK
    2287.65 SEK / 1 L
    Save 260.65 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
MES-SDS löpbuffert (20X) används för hög upplösning av proteiner på neutralt pH. Den finner tillämpning vid separation av små till medelstora proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
MES-SDS löpbuffert (20X) används för hög upplösning av proteiner på neutralt pH. Den finner tillämpning vid separation av små till medelstora proteiner.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Denna buffert innehåller: 1 M MES, 1 M Tris-bas, 2 % SDS och 20 mM EDTA vid pH 7,3. Förvaras vid rumstemperatur. Håll borta från ljus. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20X
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MES-SDS running buffer (20X)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Morpholineethanesulfonic acid, monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.