Läs mer
Melford MES natriumsalt
Produktkod. 30018472
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018472 1 kg
30018473 500 g
30018471 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018472 Leverantör Melford Leverantörsnummer M220501000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
MES Sodium Salt, även känt som 2-(N-Morpholino)etansulfonsyranatriumsalt, är en zwitterjonisk buffert som vanligtvis används i biologisk och biokemisk forskning.
MES Sodium Salt, även känt som 2-(N-Morpholino)etansulfonsyranatriumsalt, är en zwitterjonisk buffert som vanligtvis används i biologisk och biokemisk forskning.
Inom life science-området används MES Sodium Salt främst som ett buffertmedel för att upprätthålla ett stabilt pH i olika experimentella procedurer. Den är särskilt effektiv i pH-intervallet 5,5 till 6,7, vilket gör den lämplig för tillämpningar som kräver svagt sura till neutrala pH-förhållanden.
MES-natriumsalt används ofta i proteinrening, enzymanalyser och elektroforestekniker där ett specifikt pH-intervall måste upprätthållas. Dess buffrande kapacitet och stabilitet inom det önskade pH-intervallet gör den värdefull i dessa applikationer.
En av de betydande fördelarna med MES Sodium Salt är dess kompatibilitet med biologiska system och enzymer. Den uppvisar minimal interferens med enzymaktivitet och andra biologiska processer, vilket säkerställer tillförlitliga och korrekta resultat.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MES Sodium Salt
CAS 71119-23-8
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C6H12NNaO4S