Läs mer
Melford MES natriumsalt
Beskrivning
MES Sodium Salt, även känt som 2-(N-Morpholino)etansulfonsyranatriumsalt, är en zwitterjonisk buffert som vanligtvis används i biologisk och biokemisk forskning.
Inom life science-området används MES Sodium Salt främst som ett buffertmedel för att upprätthålla ett stabilt pH i olika experimentella procedurer. Den är särskilt effektiv i pH-intervallet 5,5 till 6,7, vilket gör den lämplig för tillämpningar som kräver svagt sura till neutrala pH-förhållanden.
MES-natriumsalt används ofta i proteinrening, enzymanalyser och elektroforestekniker där ett specifikt pH-intervall måste upprätthållas. Dess buffrande kapacitet och stabilitet inom det önskade pH-intervallet gör den värdefull i dessa applikationer.
En av de betydande fördelarna med MES Sodium Salt är dess kompatibilitet med biologiska system och enzymer. Den uppvisar minimal interferens med enzymaktivitet och andra biologiska processer, vilket säkerställer tillförlitliga och korrekta resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MES Sodium Salt |
| CAS | 71119-23-8 |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | C6H12NNaO4S |