Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES natriumsalt, 99 %
Produktkod. 10776465 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10776465 100 g Plastflaska 100g
10585714 25 g Plastflaska 25g
10421284 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10776465 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 397351000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 71119-23-8 | C6H12NNaO4S | 217.215 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71119-23-8
Molekylformel C6H12NNaO4S
Molekylvikt (g/mol) 217.215
MDL-nummer MFCD00065473
InChI-nyckel IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23673676
ChEBI CHEBI:62955
IUPAC-namn natrium;2-morfolin-4-yletansulfonat
LEDER C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Abs. 0.03 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 280nm, 0.05 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 260nm
Kemiskt namn eller material MES sodium salt
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.5g/L.
Formel vikt 217.22
Procent renhet ≥98.5% (after ion exchange)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.