Läs mer
MES natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11492722 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492722 10 g 10g
11402732 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492722 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215245410
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 71119-23-8
Molekylformel C6H12NNaO4S
Molekylvikt (g/mol) 217.215
MDL-nummer MFCD00065473
InChI-nyckel IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym mes sodium salt, sodium 2-morpholinoethanesulfonate, 2-n-morpholino ethanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholineethanesulfonic acid, sodium salt, sodium 4-morpholin-1-ylethylsulphonate, sodium 2-4-morpholinyl ethanesulfonate, mes-na, 4-morpholineethanesulfonic acid sodium salt, sodium 4-morpholineethanesulfonate, 4-morpholineethanesulfonic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23673676
ChEBI CHEBI:62955
IUPAC-namn natrium;2-morfolin-4-yletansulfonat
LEDER C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MES
Färg Vitt
Analysprocentintervall 1.003
Kvantitet 10 g
Formel vikt 217.2
Fysisk form Pulver