Läs mer
MES Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30469287
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469287 25 g
30476228 100 g
30471189 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30469287 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM21877525G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71119-23-8
Molekylformel C6H12NNaO4S
Molekylvikt (g/mol) 217.22
Synonym 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic Acid Sodium Salt, 4-Morpholineethanesulfonic Acid, Sodium Salt (9CI), 2-(N-Morpholino)ethanesulfonate Sodium
IUPAC-namn sodium;2-morpholin-4-ylethanesulfonate
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MES Sodium Salt
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Formel vikt 217.0385