Läs mer
Mesaconitine, MedChemExpress
Beskrivning
Mesaconitine is the main active component of genus aconitum plants.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mesaconitine |
| CAS | 2752-64-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H45NO11 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 4.62 mg/mL (7.31 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | CO[C@@H]1C2([C@@](C[C@@]3(O)[C@@H]4OC(C5=CC=CC=C5)=O)([H])[C@@]4([H])[C@](OC(C)=O)([C@@H](O)[C@@H]3OC)C6C2N(C)C7)[C@@]([C@H]6OC)([H])[C@@]7(COC)[C@H](O)C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 631.71 |
| Formel vikt | 631.71 |
| Visa mer |