Läs mer
Mesalazine EP Förorening C, Mikromol™
Produktkod. 14841351
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
14841351 100 mg
17902366 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 14841351 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0217.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Mesalazin EP-förorening C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminophenol
CAS 95-55-6
Analyt- eller komponentnamn 2-Aminophenol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H7 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Aminophenol, Mesalazine Imp. C (EP), Mesalazine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
LEDER Nc1ccccc1O
IUPAC-namn 2-aminofenol
Molekylvikt (g/mol) 109.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 109.0528 g/mol