missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mesalazine Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Mesalazine Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mesalazine Ethyl Ester |
| CAS | 62773-65-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mesalazine Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H11 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Mesalazine Ethyl Ester, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-hydroxy-5-aminobenzoate, Ethyl 5-amino-2-hydroxybenzoate, Ethyl 5-aminosalicylate, Ethyl m-aminosalicylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5,11H,2,10H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1cc(N)ccc1O |
| IUPAC-namn | ethyl 5-amino-2-hydroxybenzoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?