Läs mer
Mesalazin, LoGiCal
Produktkod. 30460772
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460772 10 mg
1 options
Produktkod. 30460772 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0217.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mesalazine
CAS 89-57-6
Analyt- eller komponentnamn Mesalazine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H7 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mesalazine, 2-Hydroxy-5-aminobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxyaniline, 5-ASA, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 5-Aminosalicylic acid, Asacol, Asacolitin, Asacolon, Asalit, Canasa, Claversal, Fisalamine, Ipocol, Lialda, Lixacol, Mesacol, Mesalamine, Mesasal, NSC 38877, Pentasa, Rowasa, Salofalk, Salozinal, m-Aminosalicylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 5-amino-2-hydroxybensoesyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 153,0426 g/mol