Läs mer
Mesalazine Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Mesalazine Methyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mesalazine Methyl Ester |
| CAS | 42753-75-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mesalazine Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H9 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxy-5-aminobenzoate, Methyl 5-amino-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-aminosalicylate, Methyl m-aminosalicylate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,9H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(N)ccc1O |
| IUPAC-namn | methyl 5-amino-2-hydroxybenzoate |
| Visa mer |