Läs mer
Mesalazin, Mikromol™
Produktkod. 17963416
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17963416 250 mg
1 options
Produktkod. 17963416 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0217.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Mesalazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mesalazine
CAS 89-57-6
Analyt- eller komponentnamn Mesalazine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H7 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Mesalazine, 2-Hydroxy-5-aminobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxyaniline, 5-ASA, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 5-Aminosalicylic acid, Asacol, Asacolitin, Asacolon, Asalit, Canasa, Claversal, Fisalamine, Ipocol, Lialda, Lixacol, Mesacol, Mesalamine, Mesasal, NSC 38877, Pentasa, Rowasa, Salofalk, Salozinal, m-Aminosalicylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
LEDER Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 5-amino-2-hydroxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 153,0426 g/mol