Läs mer
Mesembrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mesembrine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-9-8-17(7-6-13(19)11-16(17)18)12-4-5-14(20-2)15(10-12)21-3/h4-5,10,16H,6-9,11H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 289.1678 |
| Procent renhet | >95% |