Läs mer
3M™ Nätvisir 5J-1
Produktkod. 15769867 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell: 5J-1
Produktkod.
15769867 Modell: 5J-1
1 options
Produktkod. 15769867 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000103793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5385.00 SEK
    3776.28 SEK / Paket med 10
    Save 1608.72 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 03-02-2027
3M™ Mesh Visor 5J-1 är konstruerad av etsat rostfritt stålnät med en svart matt finish och designad i 3 zoner med olika bländarstorlekar.
  • Etsat visir i rostfritt stål
  • Optimal meshdesign för ökad stabilitet och skydd
  • Kompatibel med 3M™ V5 Face Shield-system för montering på en 3M™ Hard Hats Series G3000 eller G22
  • Snap in funktioner gör det snabbt och enkelt att kombinera ansiktsskyddet med ansiktsskyddshållaren
  • Optisk klass 1 visir, låg energipåverkan, B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd, EN 1731
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
Produkttyp Nätvisir
För användning med (applikation) Skogsbruk
Modell 5J-1
Antal per förpackning 10/Pk.
Material Mesh i etsat rostfritt stål