Läs mer
Mesitaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11458830
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458830 2 g 2g
11499332 10 g 10g
11409342 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458830 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10104.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 487-68-3 | C10H12O | 148.21 g/mol
Mesitaldehyd används i organisk syntes och används även som medicin och andra finkemiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Mesitaldehyd används i organisk syntes och
används även som medicin och andra finkemiska produkter.
Löslighet Löslig
i
kloroform
Noter
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 487-68-3
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.21
MDL-nummer MFCD00003341
InChI-nyckel HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitaldehyde, mesitylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,6-trimethyl, 2-mesitylenecarboxaldehyde, mesitylenecarboxaldehyde, 2-formylmesitylene, 2,4,6-trimethyl-benzaldehyde, isodural, mesityl aldehyde, b-isodural
PubChem CID 10254
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylbensaldehyd
LEDER CC1=CC(C)=C(C=O)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mesitaldehyde
Smältpunkt 14°C
Densitet 1.005
Kokpunkt 237°C
Flampunkt 106°C (222°F)
Brytningsindex 1.554
Kvantitet 2 g
Beilstein 1364114
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform
Formel vikt 148.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.