Läs mer
Mesitoinsyra, TRC
Produktkod. 30135956
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135956 5 g
17971705 1 g
17940905 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135956 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8960405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 480-63-7
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Synonym 2,4,6-Trimethylbenzoic Acid, Mesitylenecarboxylic Acid, NSC 1119, NSC 203160;NSC 407983, beta-Isodurylic Acid
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylbensoesyra
LEDER Cc1cc(C)c(C(=O)O)c(C)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mesitoic acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Formel vikt 164.0837