Läs mer
Mesityloxid, 90+%, resterande 4-metyl-4-penten-2-one
Produktkod. 11438830
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438830 100 mL 100ml
11432068 250 mL 250ml
11448830 500 mL 500ml
11422068 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11438830 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15111.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-79-7 | C6H10O | 98,145 g/mol
Mesityloxid används som lösningsmedel och vid framställning av metylisobutylketon genom hydrering, vid syntes av 2,3,4,5-tetrahydro-1,3,3-trimetyldipyrrin, en avgörande byggsten i den rationella syntesen av klorer och oxokloriner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Mesityloxid används som lösningsmedel och vid framställning av metylisobutylketon genom hydrering, vid syntes av 2
,3,4,5-tetrahydro-1,3,3-trimetyldipyrrin, en avgörande byggsten i den rationella syntesen av klorer och oxokloriner.
Löslighet
Lösligt i vatten (30g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-79-7
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.145
MDL-nummer MFCD00008900
InChI-nyckel SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
PubChem CID 8858
IUPAC-namn 4-metylpent-3-en-2-on
LEDER CC(=CC(=O)C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material Mesityl oxide
Smältpunkt -59 °C
Densitet 0.856
Kokpunkt 129 °C till 130 °C
Flampunkt 30 °C (86 °F)
Analysprocentintervall ≥90%
Odör honigähnlich
Anteckningar om analysprocent återstoden 4-metyl-4-penten-2-on
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1229
Beilstein 1361550
Merck Index 14,5908
Löslighetsinformation Löslig i vatten (30g/L).
Formel vikt 98.15
Procent renhet ≥90%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Mesityl oxide, 90+%, remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-methyl-3-penten-2-one, 4-methyl-4-penten-2-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.