Läs mer
Mesityloxid, 99 %, blandning av alfa- och beta-isomerer
Produktkod. 11904821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11904821 10 L Plast trumma 10 L
10356860 1 L Glasflaska 1 L
10366860 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11904821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125600100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-79-7 | C6H10O | 98,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-79-7
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.14
InChI-nyckel SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
PubChem CID 8858
IUPAC-namn 4-metylpent-3-en-2-on
LEDER CC(=CC(=O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mesityl oxide
Smältpunkt -53 °C
Densitet 0.8540g/mL, 0.854
Kokpunkt 129 °C
Flampunkt 28 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 90 % alfa-isomer (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel (CH3)2C=CHCOCH3
Brytningsindex 1,4420 till 1,446
Kvantitet 10 L
Beilstein 01,736
Merck Index 15,5978
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 28 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen
Viskositet 0,64 mPa (20 °C)
Formel vikt 98.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mesityl oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.