Läs mer
Mesityl Oxide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15879200
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15879200 1 L 1 L
15869200 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15879200 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8057911000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-79-7
Specifikationer
Smältpunkt -59°C
Densitet 0.85 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 130°C/1013 hPa
Molekylformel (CH3)2CCHCOCH3
MDL-nummer MFCD00008900
Kvantitet 1 L
Synonym Mesityl oxide, Isopropylideneacetone, 4-Methyl-3-penten-2-one, Mesityl oxide
Molekylvikt (g/mol) 98.14