Läs mer
Mesityloxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mesityloxide |
| CAS | 141-79-7 |
| Molekylformel | C6 H10 O |
| Kvantitet | 50 mL |
| Synonym | 4-Methylpent-3-en-2-one, Cilastatin Sodium Imp. D (EP), 3-Penten-2-one, 4-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 4-Methyl-3-penten-2-one (ACI), 2,2-Dimethylvinyl methyl ketone, 2-Methyl-2-penten-4-one, 2-Methyl-4-oxo-2-pentene, 4-Methyl-3-pentene-2-one, Isobutenyl methyl ketone, Isopropylideneacetone, Mesityl oxide, Methyl 2,2-dimethylvinyl ketone, Methyl 2-methyl-1-propenyl ketone, Methyl isobutenyl ketone, NSC 38717 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3 |
| LEDER | CC(=CC(=O)C)C |
| IUPAC-namn | 4-metylpent-3-en-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.14 |
| Formel vikt | 98.0732 |