missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mesitylacetic acid, 98+%

Produktkod. p-7043345
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11330004 1 g 1g
11340004 5 g 5g
11350004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11330004 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00334.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 4408-60-0 | C11H14O2 | 178.231 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4408-60-0
Molekylformel C11H14O2
Molekylvikt (g/mol) 178.231
MDL-nummer MFCD00014368
InChI-nyckel CQWMQAKKAHTCSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mesitylacetic acid, mesitylacetic acid, 2,4,6-trimethylphenylacetic acid, 2,4,6-trimethylphenyl acetic acid, 2-2,4,6-trimethylphenyl acetic acid, mesityleneacetic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneacetic acid, 2-mesityleneacetic acid, benzeneacetic acid, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethyl-phenyl-acetic acid
PubChem CID 78123
IUPAC-namn 2-(2,4,6-trimethylphenyl)acetic acid
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)CC(=O)O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mesitylacetic acid
Smältpunkt 167°C to 170°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2209880
Formel vikt 178.23
Procent renhet ≥98%

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.