Läs mer
Mesitylacetonitrile, 98%
Produktkod. 11428907
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428907 25 g 25g
11408907 1 g 1g
11418907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20534.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 34688-71-6 | C11H13N | 159.232 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34688-71-6
Molekylformel C11H13N
Molekylvikt (g/mol) 159.232
MDL-nummer MFCD00013815
InChI-nyckel SDKQOGSGNPGPRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylacetonitrile, 2,4,6-trimethylphenylacetonitrile, 2-mesitylacetonitrile, 2-2,4,6-trimethylphenyl acetonitrile, 2,4,6-trimethylbenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylphenyl acetonitrile, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethanenitrile, mesitylacetonitrile #
PubChem CID 520698
IUPAC-namn 2-(2,4,6-trimethylphenyl)acetonitrile
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)CC#N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mesitylacetonitrile
Smältpunkt 77°C to 80°C
Kokpunkt 120°C (1 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1942677
Formel vikt 159.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.