missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mesitylcopper, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mesitylcopper |
| CAS | 75732-01-3 |
| Molekylformel | C9H11Cu |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2,4,6-Trimethylphenyl)copper, 1,3,5-Trimethyl-benzene Copper Complex, Copper(I) Mesityl |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11.Cu/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;/h4-5H,1-3H3; |
| LEDER | Cc1cc(C)c([Cu])c(C)c1 |
| IUPAC-namn | (2,4,6-trimethylphenyl)copper |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.73 |
| Formel vikt | 182.0157 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?