Läs mer
Mesitylen-2-sulfonylklorid, 99 %
Produktkod. 11479343
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479343 25 g 25g
11489343 100 g 100g
11499343 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479343 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11775.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 773-64-8 | C9H11ClO2S | 218,695 g/mol
Mesitylen-2-sulfonylklorid används som reagens för intramolekylära laktamiseringar och laktonisering. Det fungerar också som ett reagens för att skydda guanidinogrupper och tryptofan. Det används som kopplingsreagens vid polynukleotidsyntes
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Mesitylen-2-sulfonylklorid används som reagens för intramolekylära laktamiseringar och laktonisering. Det fungerar också som ett reagens för att skydda guanidinogrupper och tryptofan. Det används som kopplingsreagens i polynukleotidsyntes
. Löslighet
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Inkompatibel med starka baser. Förvaras åtskilt från fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 773-64-8
Molekylformel C9H11ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 218.695
MDL-nummer MFCD00007434
InChI-nyckel PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
PubChem CID 13046
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mesitylene-2-sulfonyl chloride
Smältpunkt 53°C to 57°C
Kokpunkt 150°C (20 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Irritating
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1107601
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in toluene (almost transparency).
Formel vikt 218.7
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.