Läs mer
Mesitylen, 98+%
Produktkod. 11443724
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443724 100 mL 100ml
11453724 500 mL 500ml
11463724 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443724 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11323.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-67-8 | C9H12 | 120,195 g/mol
Mesitylen används för att tillverka plaster och färgämnen. Det fungerar som lösningsmedel, ligand i organometallisk kemi och prekursor till 2,4,6-trimetylanilin. Det används också som framkallare för fotomönstrade silikoner på grund av dess lösningsmedelsegenskaper inom elektronikindustrin. Den används som en intern standard i kärnmagnetisk resonans (NMR) prover på grund av närvaron av tre ekvivalenta protoner i den. Det är involverat i produktionen av trimesinsyra och antisyre, epoxiförstärkningsmedel och stabilisatorer av polyesterharts. Vidare används det som tillsats och komponent i flygbensinblandningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Mesitylene används för att tillverka plaster och färgämnen. Det fungerar som lösningsmedel, ligand i organometallisk kemi och prekursor till 2,4,6-trimetylanilin. Det används också som framkallare för fotomönstrade silikoner på grund av dess lösningsmedelsegenskaper inom elektronikindustrin. Den används som en intern standard i kärnmagnetisk resonans (NMR) prover på grund av närvaron av tre ekvivalenta protoner i den. Det är involverat i produktionen av trimesinsyra och antisyre, epoxiförstärkningsmedel och stabilisatorer av polyesterharts. Vidare används det som tillsats och komponent i flygbensinblandningar.
Löslighet Delvis blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-67-8
Molekylformel C9H12
Molekylvikt (g/mol) 120.195
MDL-nummer MFCD00008538
InChI-nyckel AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 7947
ChEBI CHEBI:34833
IUPAC-namn 1,3,5-trimetylbensen
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mesitylene
Smältpunkt -45 °C
Densitet 0.865
Kokpunkt 163 °C till 165 °C
Flampunkt 44 °C (111 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2325
Beilstein 906806
Merck Index 14,5907
Löslighetsinformation Delvis blandbar med vatten.
Formel vikt 120.2
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mesitylene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Trimethylbenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.