Läs mer
Mesitylen, 98+%
Beskrivning
Mesitylen används för att tillverka plaster och färgämnen. Det fungerar som lösningsmedel, ligand i organometallisk kemi och prekursor till 2,4,6-trimetylanilin. Det används också som framkallare för fotomönstrade silikoner på grund av dess lösningsmedelsegenskaper inom elektronikindustrin. Den används som en intern standard i kärnmagnetisk resonans (NMR) prover på grund av närvaron av tre ekvivalenta protoner i den. Det är involverat i produktionen av trimesinsyra och antisyre, epoxiförstärkningsmedel och stabilisatorer av polyesterharts. Vidare används det som tillsats och komponent i flygbensinblandningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Mesitylene används för att tillverka plaster och färgämnen. Det fungerar som lösningsmedel, ligand i organometallisk kemi och prekursor till 2,4,6-trimetylanilin. Det används också som framkallare för fotomönstrade silikoner på grund av dess lösningsmedelsegenskaper inom elektronikindustrin. Den används som en intern standard i kärnmagnetisk resonans (NMR) prover på grund av närvaron av tre ekvivalenta protoner i den. Det är involverat i produktionen av trimesinsyra och antisyre, epoxiförstärkningsmedel och stabilisatorer av polyesterharts. Vidare används det som tillsats och komponent i flygbensinblandningar.
Löslighet Delvis blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mesitylene |
| Smältpunkt | -45 °C |
| Densitet | 0.865 |
| Kokpunkt | 163 °C till 165 °C |
| Flampunkt | 44 °C (111 °F) |
| Odör | Obehagligt |
| Brytningsindex | 1.499 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN2325 |
| Beilstein | 906806 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Mesitylene
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Trimethylbenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.