Läs mer
Mesitylen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Trimethylbenzene |
| CAS | 108-67-8 |
| Molekylformel | C9 H12 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | Benzene, 1,3,5-trimethyl-, Mesitylene (8CI), 1,3,5-Trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethylbenzene, 3,5-Dimethyltoluene, NSC 9273, sym-Trimethylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)cc(C)c1 |
| IUPAC-namn | 1,3,5-trimetylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.19 |
| Formel vikt | 120.0939 |