Läs mer
Mesitylenesulfonic acid dihydrate, 98+%
Produktkod. 11456996
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456996 25 g 25g
11466996 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25321.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 835617-36-2 | C9H16O5S | 236.282 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 835617-36-2
Molekylformel C9H16O5S
Molekylvikt (g/mol) 236.282
MDL-nummer MFCD00149535
InChI-nyckel LIKWMDGAWXCECN-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylenesulfonic acid dihydrate, 2-mesitylenesulfonic acid dihydrate, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid dihydrate, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, dihydrate, mesitylenesulfonicaciddihydrate, mesitylenesulfonic acid dihydrate, 98+%, benzenesulfonic acid,2,4,6-trimethyl-, hydrate 1:2, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid, oxamethane, oxamethane
PubChem CID 15620344
IUPAC-namn 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid;dihydrate
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)O)C.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mesitylenesulfonic acid dihydrate
Smältpunkt 74°C to 77°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2585
Beilstein 1961501
Formel vikt 236.29 (200.26 Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.