Läs mer
Mesitylenesulfonsyra natriumsalthemihydrat, 98 %
Produktkod. 11429517
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429517 500 g 500g
11409517 25 g 25g
11419517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22029.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7210.90 SEK
    6473.65 SEK / 500g
    Save 737.25 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 6148-75-0 | C9H11NaO3S | 222,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6148-75-0
Molekylformel C9H11NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 222.23
MDL-nummer MFCD00067712
InChI-nyckel AOJUNZYQOYSGHT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium mesitylenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt, sodium 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate, sodium 2,4,6-trimethylbenzenesulphonate, mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate, mesitylenesulfonic acid sodium salt, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt 1:1, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, mesitylene sodium sulfonate, acmc-1bbae
PubChem CID 23661859
IUPAC-namn natrium;2,4,6-trimetylbensensulfonat
LEDER [Na+].CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 5784990
Formel vikt 231,26 (222,25 Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.