Läs mer
Mesna, Mikromol™
Produktkod. 17992966
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17992966 250 mg
1 options
Produktkod. 17992966 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0345.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Mesna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mesna
CAS 19767-45-4
Analyt- eller komponentnamn Mesna
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H5 O3 S2 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Mesna, Sodium 2-sulfanylethanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
IUPAC-namn natrium; 2-sulfanyletanesulfonat
Molekylvikt (g/mol) 164.18
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 163,9578 g/mol